Läs mer
Labcon™ PurePlus™ PCR-rörremsor för Qiagen™ Rotorgene™
Produktkod. 17527946 Handla allt Labcon Produkter
Volym (metrisk):
0,1 ml
Produktkod. 17527946
Brand: Labcon™ 39205600009
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
PCR-rörremsor lämpliga för Qiagen™ Rotorgene™ .
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Kan frysas till -80 °C
  • Höjd (metrisk): 16,5 mm
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,1 ml
Kvantitet 250 Rör/Pk., 4 Pk./Cs.
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Bredd (metrisk) 4.2 mm
Längd (metrisk) 17.7 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras