Läs mer
Labcon PurePlus™ Återanvändbar silikontätningsmatta
Produktkod. 16676856 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Material:
PTFE-belagd silikon
Produktkod. Material
16676856 PTFE-belagd silikon
1 options
Produktkod. 16676856 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 39965200009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För Labcon PCR-plattor och djupbrunnsplattor med fyrkantiga brunnar
  • Autoklaveringsbar
  • Lägsta temperatur: -80 °C
  • 5 Mats/Pk, 10 Pk/Cs
  • Gjord i USA
Specifikationer
Färg Klart
Certifikat och efterlevnad RNase/DNas-fri, ATP Fri, Endotoxin (Pyrogen) Fri
Material PTFE-belagd silikon
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal Wells 96
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Formatera 96-brunnars platta (fyrkantig)
Frakt skick RT
Produkttyp Tätningsmatta
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Temperaturområde (metriskt) Kan frysas till -80 °C
Well Shape Fyrkantig
Plattkompatibilitet 96-brunnars Plate Square Well