Beskrivning
- Made with a rigid polycarbonate frame enclosing polypropylene reaction wells
- Available in styles to fit major cyclers and are freezable (-80°C)
- Choose from 96 or 384 well capacity
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP |
| Formatera | SBS Standard |
| Array | 12 x 8 |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Förpackning | 10 Plates/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Färg | Clear |
| Disponibel | Single-use |
| Produkttyp | PCR plate |
| Kjol stil | Full skirt |
| Visa mer |