Beskrivning
- Tillverkad med en styv polykarbonatram som omsluter repylreaktionsbrunnar
- Finns i varianter som passar större cyklister och kan frysas (-80 °C)
- Välj mellan 96 eller 384 brunnskapacitet
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP |
| Formatera | SBS Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förpackning | 10 plåtar/pk., 10 pk./cs. |
| Färg | Klart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Produkttyp | PCR-platta |
| Kjol stil | Fullt kjol |
| Visa mer |