Läs mer
Labcon™ PurePlus™ Solid Frame Real Time PCR Plates with Full Skirt
Handla allt Labcon Produkter
Array:
12 x 8
16 x 24
Antal Wells:
96
384
Beskrivning
- 96 or 384 well skirted PCR plates for real-time PCR thermocyclers
- Solid clear frame; White opaque wells
- With reference grid
- ATP, RNase/DNase, DNA and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP |
| Formatera | SBS Standard |
| Array | 12 x 8 |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Förpackning | 10 Plates/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Färg | Clear |
| Disponibel | Single-use |
| Produkttyp | qPCR plate |
| Kjol stil | Full skirt |
| Visa mer |