Läs mer
Merck PureProteome™ Protein G Magnetic Bead System
Produktkod. 11720353
Kvantitet:
10 mL
2 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11720353
Brand: Merck LSKMAGG02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kräver
Magna Grip™ Rack, åtta brunnar (fabrikant nr 20-400)
Eliminera variation och maximera återhämtningen. Till skillnad från konventionella metoder, som kräver centrifugering och noggrann aspiration, isoleras dessa pärlor med hjälp av ett magnetställ. Detta möjliggör fullständigt avlägsnande av buffertar för fullständig återvinning av pärlor och ingen provspädning.
  • Bind 1.5 to 3.5μg of Rabbit IgG per μL of suspension
  • More than 6x the binding capacity of competitive magnetic beads
  • Total removal of buffers with no sample loss for consistent results
  • Beads are immobilized in seconds
  • Economical
  • Particle size: 10μm
  • Not recommended for Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Serumutarmning och immunoutfällningsanalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom 2.5 to 3.5μg/μl
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
Partikelstorlek 10 μm
Kvantitet 2 x 1 mL
För användning med (applikation) Serum depletion, immunoprecipitation
Typ Protein G Magnetic Bead System
Om inte annat anges i katalogen eller annan företagsdokumentation som medföljer produkten/produkterna, är dessa produkter endast avsedda för forskningsanvändning och ska inte användas för något annat ändamål, vilket inkluderar men inte är begränsat till, otillåten kommersiell användning, in vitro diagnostisk användning, ex vivo eller in vivo terapeutisk användning eller någon typ av konsumtion eller applicering på människor eller djur.