Läs mer
Merck PureProteome™ Protein G Magnetic Bead System
Produktkod. 11740343
Kvantitet:
10 mL
2 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11740343
Brand: Merck LSKMAGG10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kräver
Magna Grip™ Rack, åtta brunnar (fabrikant nr 20-400)
Eliminera variation och maximera återhämtningen. Till skillnad från konventionella metoder, som kräver centrifugering och noggrann aspiration, isoleras dessa pärlor med hjälp av ett magnetställ. Detta möjliggör fullständigt avlägsnande av buffertar för fullständig återvinning av pärlor och ingen provspädning.
  • Bind 1,5 till μ3,5 g Kanin IgG perμ L av suspension
  • Mer än 6x bindningskapaciteten hos konkurrerande magnetiska pärlor
  • Totalt avlägsnande av buffertar utan provförlust för konsekventa resultat
  • Pärlor är immobiliserade på några sekunder
  • Ekonomisk
  • Partikelstorlek: 10 μm
  • Rekommenderas inte för Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Serumutarmning och immunoutfällningsanalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom 2,5 till 3,5 μg/μ l
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Partikelstorlek 10 μm
Kvantitet 10 mL
För användning med (applikation) Serumutarmning, immunoutfällning
Typ Protein G Magnetic Bead System
Om inte annat anges i katalogen eller annan företagsdokumentation som medföljer produkten/produkterna, är dessa produkter endast avsedda för forskningsanvändning och ska inte användas för något annat ändamål, vilket inkluderar men inte är begränsat till, otillåten kommersiell användning, in vitro diagnostisk användning, ex vivo eller in vivo terapeutisk användning eller någon typ av konsumtion eller applicering på människor eller djur.