Läs mer
Merck PureProteome™ Streptavidin Magnetic Bead System
Produktkod. 12581219
Change view
Kvantitet:
10mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12581219 10mL 10ml
1 options
Produktkod. 12581219 Leverantör Merck Leverantörsnummer LSKMAGT10
Lämplig för rening av biomolekyler, immunfällningar, rening av nukleinsyror, isolering av celler och organeller.
  • Pärlsystem hjälper till att rena biotinylerade molekyler
Rekommenderad förvaring
2° to 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10mL
Matris Magnetiska kulor