Läs mer
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Handskfoder
BIOPHARMA
Produktkod. 15874084 Handla allt Purus Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
20 par
300 par
Produktkod. 15874084
Brand: PURUS™ GLFFXXL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ergonomiskt designade foder är gjorda av 100 % nylon med låg luddighet för att ge komfort och skydd när de bärs under PVC-, latex- eller nitrilhandskar.
  • För användning under alla typer av undersökningshandskar som latex, nitril eller PVC
  • Låg ludd, 100 % 15 denier nylonkomposition
  • Robust och tvättbar för återanvändning
  • Grundvikt: 21,5 g/par± 10 %
  • Tjocklek: 2 mm± 10 %
  • Ytresistivitet: 1 x 10 9± 10 % ohm/kvadrat
Specifikationer
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nylon
Storlek 2X-large
Sterilitet Icke-steril
Finger stil Full
För användning med (applikation) Förebyggande av allergi/irritation
Handske manschettstil Sticka
Fållfärg Lila
Garnvikt 21.5 g