Läs mer
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Handskfoder
BIOPHARMA
Produktkod. 15978910 Handla allt Purus Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
20 par
300 par
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15978910 Liten 20 par
15797029 Liten 300 par
15787029 Intermediär 300 par
15968910 Intermediär 20 par
15777029 Betydande 300 par
15958910 Betydande -
15707039 X-large 300 par
15988910 X-large 20 par
15874084 2X-large 300 par
15998910 2X-large 20 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15978910 Leverantör PURUS™ Leverantörsnummer GLFFS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ergonomiskt designade foder är gjorda av 100 % nylon med låg luddighet för att ge komfort och skydd när de bärs under PVC-, latex- eller nitrilhandskar.
  • För användning under alla typer av undersökningshandskar som latex, nitril eller PVC
  • Låg ludd, 100 % 15 denier nylonkomposition
  • Robust och tvättbar för återanvändning
  • Grundvikt: 21,5 g/par± 10 %
  • Tjocklek: 2 mm± 10 %
  • Ytresistivitet: 1 x 10 9± 10 % ohm/kvadrat
Specifikationer
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Hand Ambidexter
Material Nylon
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Finger stil Full
För användning med (applikation) Förebyggande av allergi/irritation
Handske manschettstil Sticka
Fållfärg Grön
Garnvikt 21.5 g