Beskrivning
- För användning under alla typer av undersökningshandskar som latex, nitril eller PVC
- Låg ludd, 100 % 15 denier nylonkomposition
- Robust och tvättbar för återanvändning
- Grundvikt: 21,5 g/par± 10 %
- Tjocklek: 2 mm± 10 %
- Ytresistivitet: 1 x 10 9± 10 % ohm/kvadrat
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggningsmaterial | Obelagd |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Hand | Ambidexter |
| Användning av laboratorium/renrum | Ja |
| Material | Nylon |
| Storlek | Betydande |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Finger stil | Halv |
| För användning med (applikation) | Förebyggande av allergi/irritation |
| Visa mer |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?