Läs mer
Descrizione
- För användning under alla typer av undersökningshandskar som latex, nitril eller PVC
- Låg ludd, 100 % 15 denier nylonkomposition
- Robust och tvättbar för återanvändning
- Grundvikt: 21,5 g/par± 10 %
- Tjocklek: 2 mm± 10 %
- Ytresistivitet: 1 x 10 9± 10 % ohm/kvadrat
Specifica
Specifica
| Beläggningsmaterial | Obelagd |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Hand | Ambidexter |
| Användning av laboratorium/renrum | Ja |
| Material | Nylon |
| Storlek | Intermediär |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Finger stil | Halv |
| För användning med (applikation) | Förebyggande av allergi/irritation |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?