Läs mer
PURUS™ PureTouch Half-Finger Nylon Handskfoder
BIOPHARMA
Produktkod. 15938920 Handla allt Purus Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
20 par
300 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15938920 X-large 20 par
15737039 Liten 300 par
15928920 Liten 20 par
15727039 Intermediär 300 par
15918920 Intermediär -
15908920 Betydande 20 par
15717039 Betydande 300 par
15747039 X-large 300 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15938920 Leverantör PURUS™ Leverantörsnummer GLHFXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.00 SEK
    323.25 SEK / 20 par
    Save 6.75 SEK
    2% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ergonomiskt designade foder är gjorda av 100 % nylon med låg luddighet för att ge komfort och skydd när de bärs under PVC-, latex- eller nitrilhandskar.
  • För användning under alla typer av undersökningshandskar som latex, nitril eller PVC
  • Låg ludd, 100 % 15 denier nylonkomposition
  • Robust och tvättbar för återanvändning
  • Grundvikt: 21,5 g/par± 10 %
  • Tjocklek: 2 mm± 10 %
  • Ytresistivitet: 1 x 10 9± 10 % ohm/kvadrat
Specifikationer
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Hand Ambidexter
Användning av laboratorium/renrum Ja
Material Nylon
Storlek X-large
Sterilitet Icke-steril
Finger stil Halv
För användning med (applikation) Förebyggande av allergi/irritation
Handske manschettstil Sticka
Fållfärg Rött
Garnvikt 21.5 g