Läs mer
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 Ljusblå Nitrilhandskar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17364340 Handla allt Halyard Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Produktkod. 17364340
Brand: HALYARD™ CLN9031SM
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativa handskar designade enligt exakta standarder för att uppfylla kraven i en kontamineringskontrollerad miljö.
  • Lågt partikelantal och endotoxinnivåer på grund av upprepade tvättar i avjoniserat vatten och klorering
  • Nickelfri
  • Pulverfri
  • Silikonfri
  • Latexfri och inga ftalater
  • Hög renlighet
  • Låga endotoxinnivåer
  • Formulerad med NOLL närvaro av dessa farliga traditionella acceleratorer: Svavel, tiuramer, tiazoler, guanidin, karbamater (ZDEC eller ZDBC)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certifieringar/efterlevnad (Europa) GMP Betyg A/B/C/D
Kemoterapeutisk klassad ASTM D6978
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1
Färg Ljusblå
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Fingertjocklek (engelska) 4 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.10 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 3,1 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 4 mil
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015, EN13485:2016
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm