Läs mer
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 Ljusblå Nitrilhandskar
Handla allt Halyard Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Beskrivning
- Lågt partikelantal och endotoxinnivåer på grund av upprepade tvättar i avjoniserat vatten och klorering
- Nickelfri
- Pulverfri
- Silikonfri
- Latexfri och inga ftalater
- Hög renlighet
- Låga endotoxinnivåer
- Formulerad med NOLL närvaro av dessa farliga traditionella acceleratorer: Svavel, tiuramer, tiazoler, guanidin, karbamater (ZDEC eller ZDBC)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | GMP Betyg A/B/C/D |
| Kemoterapeutisk klassad | ASTM D6978 |
| Klorerad | Ja |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 1 |
| Färg | Ljusblå |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Visa mer |