Läs mer
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 Ljusblå sterila nitrilhandskar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17314350 Handla allt Halyard Produkter
Change view
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17314350 6.5
17304350 6
17324350 7
17334350 7.5
17344350 8
17354350 8.5
17364350 9
17394340 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17314350 Leverantör HALYARD™ Leverantörsnummer CLN923265
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativa handskar designade enligt exakta standarder för att uppfylla kraven i en kontamineringskontrollerad miljö.
En renrumshandske med garanterat lågt partikelantal och endotoxinnivåer på grund av upprepade tvättar i avjoniserat vatten och klorering.
  • Nickelfri
  • Pulverfri
  • Silikonfri
  • Latexfri och inga ftalater
  • Hög renlighet
  • Låga endotoxinnivåer
  • Formulerad med NOLL närvaro av dessa farliga traditionella acceleratorer: Svavel, tiuramer, tiazoler, guanidin, karbamater (ZDEC eller ZDBC)
  • Uppbackad av en vertikalt integrerad leveranskedja
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certifieringar/efterlevnad (Europa) GMP Betyg A/B/C/D
Kemoterapeutisk klassad ASTM D6978
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1
Färg Ljusblå
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 4 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.10 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek 6.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 4 mil
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015, EN13485:2016
Modell CLN923265
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm