Läs mer
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 Ljusblå sterila nitrilhandskar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17364350 Handla allt Halyard Produkter
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Produktkod. 17364350
Brand: HALYARD™ CLN923290
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativa handskar designade enligt exakta standarder för att uppfylla kraven i en kontamineringskontrollerad miljö.
En renrumshandske med garanterat lågt partikelantal och endotoxinnivåer på grund av upprepade tvättar i avjoniserat vatten och klorering.
  • Nickelfri
  • Pulverfri
  • Silikonfri
  • Latexfri och inga ftalater
  • Hög renlighet
  • Låga endotoxinnivåer
  • Formulerad med NOLL närvaro av dessa farliga traditionella acceleratorer: Svavel, tiuramer, tiazoler, guanidin, karbamater (ZDEC eller ZDBC)
  • Uppbackad av en vertikalt integrerad leveranskedja
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certifieringar/efterlevnad (Europa) GMP Betyg A/B/C/D
Kemoterapeutisk klassad ASTM D6978
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1
Färg Ljusblå
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Fingertjocklek (engelska) 4 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.10 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 3,1 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek 9
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 4 mil
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015, EN13485:2016
Modell CLN923290
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm