Läs mer
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 Ljusblå sterila nitrilhandskar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17394340 Handla allt Halyard Produkter
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Produktkod. 17394340
Brand: HALYARD™ CLN923210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativa handskar designade enligt exakta standarder för att uppfylla kraven i en kontamineringskontrollerad miljö.
En renrumshandske med garanterat lågt partikelantal och endotoxinnivåer på grund av upprepade tvättar i avjoniserat vatten och klorering.
  • Nickelfri
  • Pulverfri
  • Silikonfri
  • Latexfri och inga ftalater
  • Hög renlighet
  • Låga endotoxinnivåer
  • Formulerad med NOLL närvaro av dessa farliga traditionella acceleratorer: Svavel, tiuramer, tiazoler, guanidin, karbamater (ZDEC eller ZDBC)
  • Uppbackad av en vertikalt integrerad leveranskedja
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certifieringar/efterlevnad (Europa) GMP Betyg A/B/C/D
Kemoterapeutisk klassad ASTM D6978
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1
Färg Ljusblå
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Fingertjocklek (engelska) 4 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.10 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 3,1 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek 10
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 4 mil
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015, EN13485:2016
Modell CLN923210
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm