Läs mer
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 Släta (SGX) vita nitrilhandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 17344330 Handla allt Halyard Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17344330 X-large
17354330 X-Small
17334330 Liten
17324330 Intermediär
17314330 Betydande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17344330 Leverantör HALYARD™ Leverantörsnummer CLN3231XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3593.80 SEK
    3334.53 SEK / Paket med 1000
    Save 259.27 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högkvalitativa handskar designade enligt exakta standarder för att uppfylla kraven i en kontamineringskontrollerad miljö.
  • Lågt partikelantal och endotoxinnivåer på grund av upprepade tvättar i avjoniserat vatten och klorering
  • Nickelfri
  • Pulverfri
  • Silikonfri
  • Latexfri och inga ftalater
  • Hög renlighet
  • Låga endotoxinnivåer
  • Formulerad med NOLL närvaro av dessa farliga traditionella acceleratorer: Svavel, tiuramer, tiazoler, guanidin, karbamater (ZDEC eller ZDBC)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certifieringar/efterlevnad (Europa) GMP Betyg A/B/C/D
Kemoterapeutisk klassad ASTM D6978
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 6 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek X-large
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 6 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.16 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015, EN13485:2016
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm