Läs mer
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 vita nitrilhandskar
Handla allt Halyard Produkter
Storlek:
X-Small
Small
Intermediär
Betydande
X-Large
Beskrivning
- Lågt partikelantal och endotoxinnivåer på grund av upprepade tvättar i avjoniserat vatten och klorering
- Nickelfri
- Pulverfri
- Silikonfri
- Latexfri och inga ftalater
- Hög renlighet
- Låga endotoxinnivåer
- Formulerad med NOLL närvaro av dessa farliga traditionella acceleratorer: Svavel, tiuramer, tiazoler, guanidin, karbamater (ZDEC eller ZDBC)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | GMP Grade A/B/C/D |
| Kemoterapeutisk klassad | ASTM D6978 |
| Klorerad | Yes |
| Renrumsklass | Class 10 (ISO 4) |
| Accelerator gratis | Yes |
| AQL | 1 |
| Färg | White |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Fully Textured |
| Visa mer |