Läs mer
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 vita nitrilhandskar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17394320 Handla allt Halyard Produkter
Storlek:
X-Small
Small
Intermediär
Betydande
X-Large
Produktkod. 17394320
Brand: HALYARD™ CLN3031XL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativa handskar designade enligt exakta standarder för att uppfylla kraven i en kontamineringskontrollerad miljö.
  • Lågt partikelantal och endotoxinnivåer på grund av upprepade tvättar i avjoniserat vatten och klorering
  • Nickelfri
  • Pulverfri
  • Silikonfri
  • Latexfri och inga ftalater
  • Hög renlighet
  • Låga endotoxinnivåer
  • Formulerad med NOLL närvaro av dessa farliga traditionella acceleratorer: Svavel, tiuramer, tiazoler, guanidin, karbamater (ZDEC eller ZDBC)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certifieringar/efterlevnad (Europa) GMP Grade A/B/C/D
Kemoterapeutisk klassad ASTM D6978
Klorerad Yes
Renrumsklass Class 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Yes
AQL 1
Färg White
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fully Textured
Fingertjocklek (engelska) 6 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Hand Ambidextrous
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 5 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Controlled Environment Gloves
Storlek X-Large
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 6 mil
Tjocklek (metrisk) 0.16 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015, EN13485:2016
Längd (engelska) 12 in.
Längd (metrisk) 30.5 cm