Läs mer
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 vita sterila nitrilhandskar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17364330 Handla allt Halyard Produkter
Change view
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17364330 10
17374330 6
17384330 6.5
17394330 7
17304340 7.5
17314340 8
17324340 8.5
17334340 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17364330 Leverantör HALYARD™ Leverantörsnummer CLN323210
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativa handskar designade enligt exakta standarder för att uppfylla kraven i en kontamineringskontrollerad miljö.
En renrumshandske med garanterat lågt partikelantal och endotoxinnivåer på grund av upprepade tvättar i avjoniserat vatten och klorering.
  • Nickelfri
  • Pulverfri
  • Silikonfri
  • Latexfri och inga ftalater
  • Hög renlighet
  • Låga endotoxinnivåer
  • Formulerad med NOLL närvaro av dessa farliga traditionella acceleratorer: Svavel, tiuramer, tiazoler, guanidin, karbamater (ZDEC eller ZDBC)
  • Uppbackad av en vertikalt integrerad leveranskedja
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certifieringar/efterlevnad (Europa) GMP Betyg A/B/C/D
Kemoterapeutisk klassad ASTM D6978
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 6 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek 10
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 6 mil
Tjocklek (metrisk) 0.16 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015, EN13485:2016
Modell CLN323210
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm