Beskrivning
Den acceleratorfria formuleringen av PUREZERO™ Icke-sterila nitrilhandskar i renrum är lösningen. Det minskar risken för allergier och hudirritation i samband med acceleratorkemikalier i andra nitrilhandskar.
- SV ISO 374-1:2016+A1:2018/Typ B Beständighet mot kemisk genomträngning
- SV ISO 374-5:2016 Mikroorganism- och virusskydd
- SV ISO 374-5:2016/ Skydd mot mikroorganismrisk
- SV ISO 374-2:2019/ Motstånd mot penetration
- SV ISO 374-4:2019/ Motstånd mot nedbrytning
- SV ISO 21420:2020/ Allmänna krav på handskar
Specifikationer
Specifikationer
| Klorerad | Ja |
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 1 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Jämna |
| Finger Thickness (English) | 4 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.10 mm |
| Hand | Ambidexter |
| Visa mer |