Läs mer
HALYARD™ PUREZERO™ HG5 Nitril, Icke-sterila handskar
Produktkod. 17882848 Handla allt Halyard Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17882848 Liten
17862858 X-Small
17842858 Intermediär
17832858 Betydande
17822858 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17882848 Leverantör HALYARD™ Leverantörsnummer CLN92512SM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3010.70 SEK
    2836.29 SEK / Paket med 1500
    Save 174.41 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Icke-sterila nitrilhandskar som ger komfort och skydd genom den acceleratorfria formuleringen, vilket minskar risken för allergier och hudirritation i samband med acceleratorkemikalier i andra nitrilhandskar. Effektivt barriärskydd mot kemikaliestänk, mikroorganismer och virus.
Den acceleratorfria formuleringen av PUREZERO™ Icke-sterila nitrilhandskar i renrum är lösningen. Det minskar risken för allergier och hudirritation i samband med acceleratorkemikalier i andra nitrilhandskar.
  • Blå till färgen
  • Bekväm att bära, vilket gör att arbetarna kan fokusera på sina känsliga uppgifter snarare än sina handskar.
  • Designad för att skydda arbetare med effektivt barriärskydd mot kemikaliestänk, mikroorganismer och virus.
  • Tillverkad och förpackad hos oss ISO 9001-anläggning i toppmoderna renrum och rekommenderas för ISO Klass 5 eller högre och klass C/D renrum.
  • Ren bearbetad (tvättad upprepade gånger i avjoniserat vatten) för att säkerställa konsekvent kontroll av låga partiklar.
  • Du kan lita på konsekvent kvalitet, med Certificates of Analysis (CoA), lättillgängliga online för varje produktionsparti.
  • Våra handskar är PPE-kategori III-certifierade enligt följande standarder:
    • SV ISO 374-1:2016+A1:2018/Typ B Beständighet mot kemisk genomträngning
    • SV ISO 374-5:2016 Mikroorganism- och virusskydd
    • SV ISO 374-5:2016/ Skydd mot mikroorganismrisk
    • SV ISO 374-2:2019/ Motstånd mot penetration
    • SV ISO 374-4:2019/ Motstånd mot nedbrytning
    • SV ISO 21420:2020/ Allmänna krav på handskar
    Specifikationer
    Klorerad Ja
    Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
    Accelerator gratis Ja
    AQL 1
    Färg Blått
    Disponibel Engångsbruk
    Exteriör finish Jämna
    Finger Thickness (English) 0,004 tum
    Fingertjocklek (metrisk) 0.10 mm
    Hand Ambidexter
    Latexfri Ja
    Material Nitril
    Palm Thickness (English) 0,003 tum
    Handflatans tjocklek (metrisk) 0.08 mm
    Pulveriserad Pulverfri
    Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
    Storlek Liten
    Sterilitet Icke-steril
    Tjocklek (engelska) 0,0028 tum
    Tjocklek (metrisk) 0.07 mm