Läs mer
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON™ Life Science Nitrile Laboratory Boxed Gloves
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17824881 Handla allt Halyard Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Produktkod. 17824881
Brand: HALYARD™ LFS311XL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PUREZERO™ LIFE SCIENCE GLOVE-serien innehåller fem nitrilhandskar i tre skyddsnivåer och är designade för användning i laboratorier, forskningsmiljöer och rena områden. Den pärlformade manschetten gör det lätt att ta på sig, och texturerade fingertoppar ger taktil smidighet.
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science Nitrilhandskar erbjuder komfort och skydd tack vare:
BARRIER SKYDD
  • Omfattande tester och standarder
  • Branschgenomsnittlig AQL (1,0)
  • 3 nivåer av färgkodat skydd med ökande tjocklek
  • Testad mot 57 kemikalier, upp till 14 kemoterapiläkemedel och fentanyl
  • Ej gjord av naturgummilatex, för skydd mot typ IV-allergier
HÅLLBARHET
  • Vår Safeskin Handsktillverkningsanläggningen (Thailand) använder 92 % förnybar energi
  • Dispensrar är gjorda med upp till 85 % återvunnet material och fodral är tillverkade av upp till 100 % återvunnet material
  • Det innovativa SMARTPULL™ Dispenser1 minskar det totala avfallet med i genomsnitt 38,2 % jämfört med en ledande konkurrent
  • PUREZERO™ Life Science Handskar tillverkas i en anläggning som uppfyller kraven för ISO 14001: 2015 - Miljöledningssystem
LEVERANSPÅLITLIGHET
  • Levereras genom vår vertikalt integrerade globala leveranskedja
  • Uppbackad av vår 20+ års erfarenhet av tillverkning av nitriltesthandskar för den industriella marknaden
  • Spårbarhet av råvaror till deras ursprungliga källa
  • Tillverkade hos oss Safeskin Anläggning i Thailand
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 2797 PPE Kategori III enligt förordning (EU) 2016/425 EEC
Kemoterapeutisk klassad 14 Kemoterapiläkemedel
Klorerad Nej
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Lab
AQL 1
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Fingertjocklek (engelska) 4,7 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.12 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 3,5 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.09 cm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek X-large
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 4,7 mil
Tjocklek (metrisk) 0.12 cm
FDA 510 (k) Ja
Handske manschettstil Pärlstav
Modell LFS311XL
Serie LFS311
Draghållfasthet 38 MPa (mål)
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 24 cm