Läs mer
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON-XTRA™ Life Science Nitril Laboratory Boxed handskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17884881 Handla allt Halyard Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17884881 X-Small
17864881 Liten
17854881 Intermediär
17844881 Betydande
17874881 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17884881 Leverantör HALYARD™ Leverantörsnummer LFS321XS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.80 SEK
    215.55 SEK / Paket med 100
    Save 93.25 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PUREZERO™ LIFE SCIENCE GLOVE-serien innehåller fem nitrilhandskar i tre skyddsnivåer och är designade för användning i laboratorier, forskningsmiljöer och rena områden. Den pärlformade manschetten gör det lätt att ta på sig, och texturerade fingertoppar ger taktil smidighet.
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science Nitrilhandskar erbjuder komfort och skydd tack vare:
BARRIER SKYDD
  • Omfattande tester och standarder
  • Branschgenomsnittlig AQL (1,0)
  • 3 nivåer av färgkodat skydd med ökande tjocklek
  • Testad mot 57 kemikalier, upp till 14 kemoterapiläkemedel och fentanyl
  • Ej gjord av naturgummilatex, för skydd mot typ IV-allergier
HÅLLBARHET
  • Vår Safeskin Handsktillverkningsanläggningen (Thailand) använder 92 % förnybar energi
  • Dispensrar är gjorda med upp till 85 % återvunnet material och fodral är tillverkade av upp till 100 % återvunnet material
  • Det innovativa SMARTPULL™ Dispenser1 minskar det totala avfallet med i genomsnitt 38,2 % jämfört med en ledande konkurrent
  • PUREZERO™ Life Science Handskar tillverkas i en anläggning som uppfyller kraven för ISO 14001: 2015 - Miljöledningssystem
LEVERANSPÅLITLIGHET
  • Levereras genom vår vertikalt integrerade globala leveranskedja
  • Uppbackad av vår 20+ års erfarenhet av tillverkning av nitriltesthandskar för den industriella marknaden
  • Spårbarhet av råvaror till deras ursprungliga källa
  • Tillverkade hos oss Safeskin Anläggning i Thailand
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 2797 PPE Kategori III enligt förordning (EU) 2016/425 EEC
Kemoterapeutisk klassad 14 Kemoterapiläkemedel
Klorerad Nej
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Lab
AQL 1
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.12 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,5 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.09 cm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek X-Small
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 4,7 mil
Tjocklek (metrisk) 0.12 cm
FDA 510 (k) Ja
Handske manschettstil Pärlstav
Modell LFS321XS
Serie LFS321
Draghållfasthet 38 MPa (mål)
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm