Läs mer
HALYARD™ PUREZERO™ MARIN-XTRA™ Life Science Nitril Laboratory Boxed handskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17854871 Handla allt Halyard Produkter
Storlek:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Produktkod. 17854871
Brand: HALYARD™ LFS121MD
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PUREZERO™ LIFE SCIENCE GLOVE-serien innehåller fem nitrilhandskar i tre skyddsnivåer och är designade för användning i laboratorier, forskningsmiljöer och rena områden med tillämpningar inom läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, bioteknik och livsmedelsförädling/hantering.
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science Nitrilhandskar erbjuder komfort och skydd tack vare:
BARRIER SKYDD
  • Omfattande tester och standarder
  • Branschgenomsnittlig AQL (1,0)
  • 3 nivåer av färgkodat skydd med ökande tjocklek
  • Testad mot 57 kemikalier, upp till 14 kemoterapiläkemedel och fentanyl
  • Ej gjord av naturgummilatex, för skydd mot typ IV-allergier
HÅLLBARHET
  • Vår Safeskin Handsktillverkningsanläggningen (Thailand) använder 92 % förnybar energi
  • Dispensrar är gjorda med upp till 85 % återvunnet material och fodral är tillverkade av upp till 100 % återvunnet material
  • Det innovativa SMARTPULL™ Dispenser1 minskar det totala avfallet med i genomsnitt 38,2 % jämfört med en ledande konkurrent
  • PUREZERO™ Life Science Handskar tillverkas i en anläggning som uppfyller kraven för ISO 14001: 2015 - Miljöledningssystem
LEVERANSPÅLITLIGHET
  • Levereras genom vår vertikalt integrerade globala leveranskedja
  • Uppbackad av vår 20+ års erfarenhet av tillverkning av nitriltesthandskar för den industriella marknaden
  • Spårbarhet av råvaror till deras ursprungliga källa
  • Tillverkade hos oss Safeskin Anläggning i Thailand
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC
Kemoterapeutisk klassad 14 Chemotherapy Drugs
Klorerad No
Accelerator gratis No
Användningsområden Laboratory
AQL 1
Färg Dark Blue
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Fingertjocklek (engelska) 6 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 4.7 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek Medium
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 6 mil
Tjocklek (metrisk) 0.15 mm
FDA 510 (k) Yes
Handske manschettstil Beaded
Modell LFS121MD
Serie LFS121
Draghållfasthet 42 MPa (Target)
Längd (engelska) 12 in.
Längd (metrisk) 30.5 cm