Läs mer
HALYARD™ PUREZERO™ MARIN-XTRA™ Life Science Nitril Laboratory Boxed handskar
Produktkod. 17874871 Handla allt Halyard Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17874871 X-large
17884871 X-Small
17864871 Liten
17854871 Intermediär
17844871 Betydande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17874871 Leverantör HALYARD™ Leverantörsnummer LFS121XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.50 SEK
    158.90 SEK / Paket med 50
    Save 83.60 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
PUREZERO™ LIFE SCIENCE GLOVE-serien innehåller fem nitrilhandskar i tre skyddsnivåer och är designade för användning i laboratorier, forskningsmiljöer och rena områden med tillämpningar inom läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, bioteknik och livsmedelsförädling/hantering.
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science Nitrilhandskar erbjuder komfort och skydd tack vare:
BARRIER SKYDD
  • Omfattande tester och standarder
  • Branschgenomsnittlig AQL (1,0)
  • 3 nivåer av färgkodat skydd med ökande tjocklek
  • Testad mot 57 kemikalier, upp till 14 kemoterapiläkemedel och fentanyl
  • Ej gjord av naturgummilatex, för skydd mot typ IV-allergier
HÅLLBARHET
  • Vår Safeskin Handsktillverkningsanläggningen (Thailand) använder 92 % förnybar energi
  • Dispensrar är gjorda med upp till 85 % återvunnet material och fodral är tillverkade av upp till 100 % återvunnet material
  • Det innovativa SMARTPULL™ Dispenser1 minskar det totala avfallet med i genomsnitt 38,2 % jämfört med en ledande konkurrent
  • PUREZERO™ Life Science Handskar tillverkas i en anläggning som uppfyller kraven för ISO 14001: 2015 - Miljöledningssystem
LEVERANSPÅLITLIGHET
  • Levereras genom vår vertikalt integrerade globala leveranskedja
  • Uppbackad av vår 20+ års erfarenhet av tillverkning av nitriltesthandskar för den industriella marknaden
  • Spårbarhet av råvaror till deras ursprungliga källa
  • Tillverkade hos oss Safeskin Anläggning i Thailand
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 2797 PPE Kategori III enligt förordning (EU) 2016/425 EEC
Kemoterapeutisk klassad 14 Kemoterapiläkemedel
Klorerad Nej
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Lab
AQL 1
Färg Mörkblå
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 6 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,7 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek X-large
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 6 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.15 mm
FDA 510 (k) Ja
Handske manschettstil Pärlstav
Modell LFS121XL
Serie LFS121
Draghållfasthet 42 MPa (mål)
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm