Läs mer
HALYARD™ PUREZERO™ ULTRA-VIOLET™ Life Science Nitril Laboratory Boxed handskar
Produktkod. 17814891 Handla allt Halyard Produkter
Storlek:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Produktkod. 17814891
Brand: HALYARD™ LFS511SM
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PUREZERO™ LIFE SCIENCE GLOVE-serien innehåller fem nitrilhandskar i tre skyddsnivåer och är designade för användning i laboratorier, forskningsmiljöer och rena områden. Den pärlformade manschetten gör det lätt att ta på sig, och texturerade fingertoppar ger taktil smidighet.
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science Nitrilhandskar erbjuder komfort och skydd tack vare:
BARRIER SKYDD
  • Omfattande tester och standarder
  • Branschgenomsnittlig AQL (1,0)
  • 3 nivåer av färgkodat skydd med ökande tjocklek
  • Testad mot 57 kemikalier, upp till 14 kemoterapiläkemedel och fentanyl
  • Ej gjord av naturgummilatex, för skydd mot typ IV-allergier
HÅLLBARHET
  • Vår Safeskin Handsktillverkningsanläggningen (Thailand) använder 92 % förnybar energi
  • Dispensrar är gjorda med upp till 85 % återvunnet material och fodral är tillverkade av upp till 100 % återvunnet material
  • Det innovativa SMARTPULL™ Dispenser1 minskar det totala avfallet med i genomsnitt 38,2 % jämfört med en ledande konkurrent
  • PUREZERO™ Life Science Handskar tillverkas i en anläggning som uppfyller kraven för ISO 14001: 2015 - Miljöledningssystem
LEVERANSPÅLITLIGHET
  • Levereras genom vår vertikalt integrerade globala leveranskedja
  • Uppbackad av vår 20+ års erfarenhet av tillverkning av nitriltesthandskar för den industriella marknaden
  • Spårbarhet av råvaror till deras ursprungliga källa
  • Tillverkade hos oss Safeskin Anläggning i Thailand
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC
Kemoterapeutisk klassad 14 Chemotherapy Drugs
Klorerad No
Accelerator gratis No
Användningsområden Laboratory
AQL 1
Färg Blue
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Fingertjocklek (engelska) 3.5 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.09 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 2.8 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.07 cm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek Small
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 3.5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.09 cm
FDA 510 (k) Yes
Handske manschettstil Beaded
Modell LFS511SM
Serie LFS511
Draghållfasthet 20 MPa (Target)
Längd (engelska) 9.5 in.
Längd (metrisk) 24 cm