Läs mer
HALYARD™ PUREZERO™ ULTRA-VIOLET™ Life Science Nitril Laboratory Boxed handskar
Handla allt Halyard ProdukterBeskrivning
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science Nitrilhandskar erbjuder komfort och skydd tack vare:
BARRIER SKYDD
- Omfattande tester och standarder
- Branschgenomsnittlig AQL (1,0)
- 3 nivåer av färgkodat skydd med ökande tjocklek
- Testad mot 57 kemikalier, upp till 14 kemoterapiläkemedel och fentanyl
- Ej gjord av naturgummilatex, för skydd mot typ IV-allergier
HÅLLBARHET
- Vår Safeskin Handsktillverkningsanläggningen (Thailand) använder 92 % förnybar energi
- Dispensrar är gjorda med upp till 85 % återvunnet material och fodral är tillverkade av upp till 100 % återvunnet material
- Det innovativa SMARTPULL™ Dispenser1 minskar det totala avfallet med i genomsnitt 38,2 % jämfört med en ledande konkurrent
- PUREZERO™ Life Science Handskar tillverkas i en anläggning som uppfyller kraven för ISO 14001: 2015 - Miljöledningssystem
LEVERANSPÅLITLIGHET
- Levereras genom vår vertikalt integrerade globala leveranskedja
- Uppbackad av vår 20+ års erfarenhet av tillverkning av nitriltesthandskar för den industriella marknaden
- Spårbarhet av råvaror till deras ursprungliga källa
- Tillverkade hos oss Safeskin Anläggning i Thailand
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 2797 PPE Kategori III enligt förordning (EU) 2016/425 EEC |
| Kemoterapeutisk klassad | 14 Kemoterapiläkemedel |
| Klorerad | Nej |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Lab |
| AQL | 1 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Finger Thickness (English) | 3,5 mil. |
| Visa mer |