Läs mer
Rengebar aromatisk för gas. Ident.Mix 3 200 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328124
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30328124 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30328124 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA06020300ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 71-43-2, 108-90-7, 100-41-4
Kvantitet 1 ml
Koncentration 1,2-diklorbensen 200 g/ml∣1,3-diklorbensen 200 g/ml∣1,4-diklorbensen 200 μg/ml∣Bensen 200 μg/ml∣Klorbensen 200 μg/ml∣Etylbensen 200 μg/ml∣Metyltert-butyleter 200 μg/ml∣m-Xylen (1,3-dimetylbensen) 200 μg/ml∣o-Xylen (1,2-dimetylbensen) 200 μg/ml∣p-Xylen (1,4-dimetylbensen) 200 μg/ml∣Toluen 200 μg/μml μ
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Lösningsmedel eller matris Metanol