Läs mer
Lauda™ Puridest PD 12 R Water Still med EU-kontakt och separat vattenförsörjning
Produktkod. 16657525
Change view
Spänning:
400 V
Produktkod. Spänning
16657525 400 V
1 options
Produktkod. 16657525 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L003256
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Vattendestillation för enkel destillation (helautomatisk) med ackumulatortank, lämplig för både bänk- och väggmontage
  • Destillatlagringstanken klarar dubbelt så mycket per timme som destillationstanken
  • Uttag av destillat genom avtappningskran med kontinuerligt och beröringsläge
  • Kondensor (kylslinga) inuti lagringstanken, lätt utbytbar
  • Magnetventil för att styra vattentillförseln
  • Ekonomisk energiförbrukning genom destillation av uppvärmt kylvatten
  • Vattenbesparing genom automatisk vattenavstängning
  • Undviker onödig vattenförbrukning
  • Indunstare lättillgänglig för rengöringsändamål
  • CO 2-avgasning genom utlopp i kondensor
  • Elektronisk kontamineringsövervakning av destillation med destillationsstopp och visuell rengöringsinstruktion
  • Automatisk påfyllning av lagringstanken efter avlägsnande av destillat, styrd av elektronisk nivådetektering
  • Termostatisk lågvattenavstängning
  • Värmeelement, indunstare, ackumulatortank och kondensor av rostfritt stål
  • Hölje av galvaniserad stålplåt, pulverlackerat
  • Hölje med dubbel vägg
  • Inkluderade alternativ:
    • Med separat vattenförsörjning, för att mata förångaren med förbehandlat vatten
    • Anslutning för slang 1/2 tum.
  • Tekniska egenskaper:
    • Konduktivitetssteg 1: 25° C, 2,3μ S/cm
    • Produktionseffekt: 10,2 L/min
    • Tankvolym: 24 l
    • Värmarens maxefekt: 9 kW
    • Effektförbrukning max: 9 kW
    • Kylvattenflöde: 3,3 l/min
    • Maximalt tryck kylvatten: 7 bar
    • Övergripande mått (B x D x H): 780 x 410 x 670 mm
    • Omgivningstemperaturintervall: 10 till 40° C
    • Strömförsörjning: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Strömkontakt: nätsladd med kontakt (IEC 60309, 5-pol, CEE, röd, 16 A)
  • Specifikationer
    Konduktivitet Vid 25 °C: 2,3μ S/cm
    Spänning 400 V