Läs mer
Lauda™ Puridest PD 12 R Water Still med EU-kontakt
Produktkod. 16667505
Change view
Spänning:
400 V
Produktkod. Spänning
16667505 400 V
1 options
Produktkod. 16667505 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L003016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51133.73 SEK
    41173.33 SEK / Paket med 1
    Save 9960.40 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Vattendestillation för enkel destillation (helautomatisk) med ackumulatortank, lämplig för både bänk- och väggmontage
  • Destillatlagringstanken accepterar dubbelt så stor timkapacitet som destillationstank
  • Uttag av destillat genom avtappningskran med kontinuerligt och beröringsläge
  • Kondensor (kylslinga) inuti lagringstanken, lätt utbytbar
  • Magnetventil för att styra vattentillförseln
  • Ekonomisk energiförbrukning genom destillation av uppvärmt kylvatten
  • Vattenbesparing genom automatisk vattenavstängning
  • Undviker onödig vattenförbrukning
  • Indunstare lättillgänglig för rengöringsändamål
  • CO 2-avgasning genom utlopp i kondensor
  • Elektronisk kontamineringsövervakning av destillation med destillationsstopp och visuell rengöringsinstruktion
  • Automatisk påfyllning av lagringstanken efter avlägsnande av destillat, styrd av elektronisk nivådetektering
  • Termostatisk lågvattenavstängning
  • Värmeelement, indunstare, ackumulatortank och kondensor av rostfritt stål
  • Hölje av galvaniserad stålplåt, pulverlackerat
  • Hölje med dubbel vägg
Tekniska egenskaper:
  • Konduktivitetsomfång 1: 25°C, 2.3 μS/cm
  • Produktionseffekt: 12 l/min
  • Tankvolym: 24 l
  • Värmarens maxefekt: 9 kW
  • Effektförbrukning max: 9 kW
  • Kylvattenflöde: 3,3 l/min
  • Maximalt tryck kylvatten: 7 bar
  • Övergripande mått (B x D x H): 780 x 410 x 670 mm
  • Område för omgivande temperatur: 10 till 40°C
  • Strömförsörjning: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
  • Strömkontakt: nätsladd med kontakt (IEC 60309, 5-pol, CEE, röd, 16 A)
Specifikationer
Konduktivitet Vid 25 °C: 2,3μ S/cm
Spänning 400 V