Läs mer
Lauda™ Renaste PD 4 D vattenstilla med EU-kontakt
Produktkod. 16607525
Change view
Inkluderar:
Extern nivåbrytare
Ingen extern nivåbrytare
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar unitSize
16607525 Extern nivåbrytare Varje
16617515 Ingen extern nivåbrytare -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16607525 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L003247
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vattenkokare (helautomatisk) för dubbeldestillation, lämplig för både bänk- och väggmontage
  • Komponenter och material:
    • Huvudströmbrytare med pilotlampa för övervakning av båda destillationsstegen på framsidan av enheten
    • Ventil av borosilikatglas 3.3 med PTFE-kolv för enkeldestillat
    • Utlopp med dammskydd av borosilikatglas 3.3 för dubbeldestillat
    • Kondensor (kylslinga) första steg tillverkad av rostfritt stål
    • Kondensor (kylslinga) andra steg inklusive baffeln gjord av DURAN™ borosilikatglas 3.3
    • Magnetventil för att styra vattentillförseln
    • Värmeelement och förångare av rostfritt stål
    • Dubbelverkande lågvattenavstängning genom flottörbrytare och termostatisk säkerhetsbrytare
    • Hölje av galvaniserad stålplåt, pulverlackerat
  • Funktioner :
    • Ekonomisk energiförbrukning genom destillation av det uppvärmda kylvattnet
    • Vattenbesparing genom automatisk vattenavstängning
    • Onödig vattenförbrukning undviks
    • Indunstare lättillgänglig för rengöringsändamål
    • CO 2-avgasning genom utlopp i kondensor
    • Elektronisk kontamineringsövervakning av destillation med destillationsstopp och visuell rengöringsinstruktion
    • Elektronisk nivåkontroll under hela destillationsprocessen
    • Hölje med dubbel vägg
  • Tekniska egenskaper :
    • Konduktivitetssteg 1: 25° C, 2,2μ S/cm
    • Konduktivitetssteg 2: 25° C, 1,6μ S/cm
    • Produktionseffekt: 4 l/min
    • Värmarens effekt max: 7 kW
    • Effektförbrukning max: 7 kW
    • Kylvattenflöde: 2 L/min
    • Maximalt tryck kylvatten: 7 bar
    • Övergripande mått (B x D x H): 550 x 280 x 570 mm
    • Omgivningstemperaturintervall: 10 till 40° C
    • Strömförsörjning: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Strömkontakt: nätsladd med kontakt (IEC 60309, 5-pol, CEE, röd, 16 A)
Specifikationer
Konduktivitet Vid 25 °C: 1,6μ S/cm
Inkluderar Extern nivåbrytare
Spänning 400 V