Läs mer
Lauda™ Renaste PD 4 D vattenstilla med EU-kontakt och separat vattenförsörjning
Produktkod. 16607535
Change view
Spänning:
400 V
Produktkod. Spänning
16607535 400 V
1 options
Produktkod. 16607535 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L003261
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Vattenkokare (helautomatisk) för dubbeldestillation, lämplig för både bänk- och väggmontage
  • Huvudströmbrytare med kontrollampa för övervakning av båda destillationsstegen på framsidan av enheten
  • Ventil av borosilikatglas 3.3 med PTFE-kolv för enkeldestillat
  • Utlopp med dammskydd av borosilikatglas 3.3 för dubbeldestillat
  • Kondensor (kylslinga) första steg tillverkad av rostfritt stål
  • Kondensor (kylslinga) andra steg inklusive baffel tillverkad av DURAN™ /borosilikatglas 3.3
  • Magnetventil för att styra vattentillförseln
  • Vattenbesparing genom automatisk vattenavstängning
  • Undviker onödig vattenförbrukning
  • Indunstare lättillgänglig för rengöringsändamål
  • CO 2-avgasning genom utlopp i kondensor
  • Elektronisk kontamineringsövervakning av destillation med destillationsstopp och visuell rengöringsinstruktion
  • Elektronisk nivåkontroll under hela destillationsprocessen
  • Dubbelverkande lågvattenavstängning genom flottörbrytare och termostatisk säkerhetsbrytare
  • Värmeelement och förångare av rostfritt stål
  • Hölje av galvaniserad stålplåt, pulverlackerat
  • Hölje med dubbel vägg
  • Inkluderade alternativ:
    • Med separat vattenförsörjning, för att mata förångaren med förbehandlat vatten
    • Anslutning för slang 1/2 tum.
  • Tekniska egenskaper:
    • Konduktivitetssteg 1: 25° C, 2,2μ S/cm
    • Konduktivitetssteg 2: 25° C, 1,6μ S/cm
    • Produktionseffekt: 3,4 L/min
    • Värmarens effekt max: 7 kW
    • Effektförbrukning max: 7 kW
    • Kylvattenflöde: 2 L/min
    • Maximalt tryck kylvatten: 7 bar
    • Övergripande mått (B x D x H): 550 x 280 x 570 mm
    • Omgivningstemperaturintervall: 10 till 40° C
    • Strömförsörjning: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Strömkontakt: nätsladd med kontakt (IEC 60309, 5-pol, CEE, röd, 16 A)
  • Specifikationer
    Konduktivitet Vid 25 °C: 1,6μ S/cm
    Spänning 400 V