Läs mer
Lauda™ Puridest PD 4 DG Water Still med EU-kontakt
Produktkod. 16647515
Change view
Inkluderar:
Extern nivåbrytare
Ingen extern nivåbrytare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
16647515 Ingen extern nivåbrytare
16627525 Extern nivåbrytare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16647515 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L003024
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Vattenkokare i glas (helautomatisk) för dubbeldestillation, lämplig för både bänk- och väggmontage
  • Komponenter och material:
    • Destillatuttag genom slanganslutning på höger sida
    • Förångare, kondensorer och bräddavlopp tillverkade av DURAN™ borosilikatglas 3.3
    • Kondensorer med dribblingsskydd
    • Magnetventil för att styra vattentillförseln
    • Kvartsmantlade värmeelement
    • Hölje av galvaniserad stålplåt, pulverlackerat
  • Funktioner
    • Sterilisering av kondensorer med ånga
    • Ekonomisk energiförbrukning genom destillation av uppvärmt kylvatten
    • Vattenbesparing genom automatisk vattenavstängning
    • Synlig destillationsprocess tack vare lätt borttagbar, okrossbar frontskärm som inte ångar upp
    • CO 2 avgasning genom utlopp i kondensorn
    • Elektronisk nivåkontroll under hela destillationsprocessen
    • Vattennivåreglering i pannan stänger automatiskt av strömmen vid vattenbrist
    • Elektronisk föroreningsdetektor utför sköljning och rengöring av förångaren genom automatiskt vattenbyte
  • Tekniska egenskaper :
    • Konduktivitetssteg 1: 25° C, 2,2μ S/cm
    • Konduktivitetssteg 2: 25° C, 1,6μ S/cm
    • Produktionseffekt: 4 l/min
    • Värmarens effekt max: 5,8 kW
    • Effektförbrukning max: 5,8 kW
    • Kylvattenflöde: 2,4 L/min
    • Maximalt tryck kylvatten: 7 bar
    • Övergripande mått (B x D x H): 650 x 365 x 390 mm
    • Omgivningstemperaturintervall: 10 till 40° C
    • Strömförsörjning: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Strömkontakt: nätsladd med kontakt (IEC 60309, 5-pol, CEE, röd, 16 A)
Specifikationer
Konduktivitet Vid 25 °C: 1,6μ S/cm
Inkluderar Ingen extern nivåbrytare
Spänning 400 V