Läs mer
Lauda™ Renaste PD 4 G vattenstilla med CEE7/7-plugg och separat vattenförsörjning
Produktkod. 16677525
Change view
Spänning:
230 V
Produktkod. Spänning
16677525 230 V
1 options
Produktkod. 16677525 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L003258
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Vattendestillation i glas för enkeldestillation (helautomatisk), lämplig för både bänk- och väggmontage
  • Destillatuttag genom slanganslutning på höger sida
  • Förångare, kondensorer och bräddavlopp är tillverkade av DURAN™ /borosilikatglas 3.3
  • Kondensorer med dribblingsskydd
  • Sterilisering av kondensorer med ånga
  • Magnetventil för att styra vattentillförseln
  • Vattenbesparing genom automatisk vattenavstängning
  • Undviker onödig vattenförbrukning
  • Synlig destillationsprocess tack vare lätt borttagbar, okrossbar frontskärm som inte ångar upp
  • CO 2-avgasning genom utlopp i kondensor
  • Elektronisk nivåkontroll under hela destillationsprocessen
  • Vattennivåreglering i panna stänger automatiskt av strömmen vid vattenbrist
  • Elektronisk föroreningsdetektor utför sköljning och rengöring av förångaren genom automatiskt vattenbyte
  • Kvartsmantlade värmeelement
  • Hölje av galvaniserad stålplåt, pulverlackerat
  • Inkluderade alternativ:
    • Med separat vattenförsörjning, för att mata förångaren med förbehandlat vatten
    • Anslutning för slang 1/2 tum.
  • Tekniska egenskaper:
    • Konduktivitetssteg 1: 25° C, 2,2μ S/cm
    • Produktionseffekt: 3,4 L/min
    • Värmarens effekt max: 3 kW
    • Effektförbrukning max: 3 kW
    • Kylvattenflöde: 1,2 l/min
    • Maximalt tryck kylvatten: 7 bar
    • Övergripande mått (B x D x H): 650 x 200 x 390 mm
    • Omgivningstemperaturintervall: 10 till 40° C
    • Strömförsörjning: 230 V, 50/60 Hz
    • Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
  • Specifikationer
    Konduktivitet Vid 25 °C: 2,2μ S/cm
    Spänning 230 V