Läs mer
Lauda™ Renaste PD 4 R vattenstilla med CEE7/7-plugg och separat vattenförsörjning
Produktkod. 16637525
Change view
Spänning:
230 V
Produktkod. Spänning
16637525 230 V
1 options
Produktkod. 16637525 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L003254
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Vattendestillation för enkel destillation (helautomatisk) med ackumulatortank, lämplig för både bänk- och väggmontage
  • Destillatlagringstanken accepterar dubbelt så stor timkapacitet som destillationstank
  • Uttag av destillat genom avtappningskran med kontinuerligt och beröringsläge
  • Kondensor (kylslinga) inuti lagringstanken, lätt utbytbar
  • Magnetventil för att styra vattentillförseln
  • Ekonomisk energiförbrukning genom destillation av uppvärmt kylvatten
  • Vattenbesparing genom automatisk vattenavstängning
  • Onödig vattenförbrukning undviks
  • Indunstare lättillgänglig för rengöringsändamål
  • CO 2-avgasning genom utlopp i kondensor
  • Elektronisk kontamineringsövervakning av destillation med destillationsstopp och visuell rengöringsinstruktion
  • Automatisk påfyllning av lagringstanken efter avlägsnande av destillat, styrd av elektronisk nivådetektering
  • Termostatisk lågvattenavstängning
  • Värmeelement, indunstare, ackumulatortank och kondensor av rostfritt stål
  • Hölje av galvaniserad stålplåt, pulverlackerat
  • Hölje med dubbel vägg
  • Inkluderade alternativ:
    • Med separat vattenförsörjning, för att mata förångaren med förbehandlat vatten
    • Anslutning för slang 1/2 tum.
  • Tekniska egenskaper:
    • Konduktivitetssteg 1: 25° C, 2,3μ S/cm
    • Produktionseffekt: 3,4 L/min
    • Tankvolym: 8 L
    • Värmarens effekt max: 3 kW
    • Effektförbrukning max: 3 kW
    • Kylvattenflöde: 0,8 L/min
    • Maximalt tryck kylvatten: 7 bar
    • Övergripande mått (B x D x H): 620 x 330 x 460 mm
    • Omgivningstemperaturintervall: 10 till 40° C
    • Strömförsörjning: 230 V, 50/60 Hz
    • Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
  • Specifikationer
    Konduktivitet Vid 25 °C: 2,3μ S/cm
    Spänning 230 V