Läs mer
Lauda™ Renaste PD 4 vattenstilla med CEE7/7-plugg
Produktkod. 16627505
Change view
Spänning:
230 V
Produktkod. Spänning
16627505 230 V
1 options
Produktkod. 16627505 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L003012
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Vattenkylare för enkeldestillation, lämplig för bänkmontering
  • Destillerat uttag genom utloppet vid kondensorn
  • Ekonomisk energiförbrukning genom destillation av uppvärmt kylvatten
  • Indunstare lättillgänglig för rengöringsändamål
  • CO 2-avgasning genom utlopp i kondensor
  • Termostatisk lågvattenavstängning
  • Manuell kylvattenstyrning via utloppstemperatur
  • Värmeelement, förångare och kondensor av rostfritt stål
  • Hölje av galvaniserad stålplåt, pulverlackerat
  • Tekniska egenskaper:
    • Konduktivitetssteg 1: 25° C, 2,3μ S/cm
    • Produktionseffekt: 4 l/min
    • Värmarens effekt max: 3 kW
    • Effektförbrukning max: 3 kW
    • Kylvattenflöde: 0,67 L/min
    • Maximalt tryck kylvatten: 2 bar
    • Övergripande mått (B x D x H): 280 x 250 x 490 mm
    • Omgivningstemperaturintervall: 10 till 40° C
    • Strömförsörjning: 230 V, 50/60 Hz
    • Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
  • Specifikationer
    Konduktivitet Vid 25 °C: 2,3μ S/cm
    Spänning 230 V