Läs mer
Lauda™ Puridest PD 8 D Water Still med EU-kontakt
Produktkod. 16617525
Change view
Spänning:
400 V
Produktkod. Spänning
16617525 400 V
1 options
Produktkod. 16617525 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L003248
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Vattenkokare (helautomatisk) för dubbeldestillation, lämplig för både bänk- och väggmontage
  • Komponenter och material:
    • Huvudströmbrytare med pilotlampa för övervakning av båda destillationsstegen på framsidan av enheten
    • Ventil av borosilikatglas 3.3 med PTFE-kolv för enkeldestillat
    • Utlopp med dammskydd av borosilikatglas 3.3 för dubbeldestillat
    • Kondensor (kylslinga) första steg tillverkad av rostfritt stål
    • Kondensor (kylslinga) andra steg inklusive baffel tillverkad av DURAN™ borosilikatglas 3.3
    • Magnetventil för att styra vattentillförseln
    • Värmeelement och förångare av rostfritt stål
    • Hölje av galvaniserad stålplåt, pulverlackerat
    • Hölje med dubbel vägg
  • Funktioner
    • Ekonomisk energiförbrukning genom destillation av uppvärmt kylvatten
    • Vattenbesparing genom automatisk vattenavstängning
    • Indunstare lättillgänglig för rengöringsändamål
    • CO 2-avgasning genom utlopp i kondensor
    • Elektronisk kontamineringsövervakning av destillation med destillationsstopp och visuell rengöringsinstruktion
    • Elektronisk nivåkontroll under hela destillationsprocessen
    • Dubbelverkande lågvattenavstängning genom flottörbrytare och termostatisk säkerhetsbrytare
  • Tekniska egenskaper :
    • Konduktivitetssteg 1: 25° C, 2,2μ S/cm
    • Konduktivitetssteg 2: 25° C, 1,6μ S/cm
    • Produktionseffekt: 8 l/min
    • Värmarens effekt max: 11,5 kW
    • Effektförbrukning max: 11,5 kW
    • Kylvattenflöde: 3,3 l/min
    • Maximalt tryck kylvatten: 7 bar
    • Övergripande mått (B x D x H): 700 x 390 x 700 mm
    • Omgivningstemperaturintervall: 10 till 40° C
    • Strömförsörjning: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Strömkontakt: nätsladd utan kontakt (AWG)
Specifikationer
Konduktivitet Vid 25 °C: 1,6μ S/cm
Inkluderar Kabel utan kontakt, Extern nivåbrytare
Spänning 400 V