Läs mer
Lauda™ Renaste PD 8 D vattenstilla med EU-kontakt och separat vattenförsörjning
Produktkod. 16617535
Change view
Spänning:
400 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Unit Size
16617535 400 V Varje
1 options
Product Code. 16617535 Supplier Lauda™ Supplier No. L003262
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Vattenkokare (helautomatisk) för dubbeldestillation, lämplig för både bänk- och väggmontage
  • Huvudströmbrytare med kontrollampa för övervakning av båda destillationsstegen på framsidan av enheten
  • Ventil av borosilikatglas 3.3 med PTFE-kolv för enkeldestillat
  • Utlopp med dammskydd av borosilikatglas 3.3 för dubbeldestillat
  • Kondensor (kylslinga) första steg tillverkad av rostfritt stål
  • Kondensor (kylslinga) andra steg inklusive baffel tillverkad av DURAN™ /borosilikatglas 3.3
  • Magnetventil för att styra vattentillförseln
  • Vattenbesparing genom automatisk vattenavstängning
  • Undviker onödig vattenförbrukning
  • Indunstare lättillgänglig för rengöringsändamål
  • CO 2-avgasning genom utlopp i kondensor
  • Elektronisk kontamineringsövervakning av
  • fortfarande med destillationsstopp och visuell rengöringsinstruktion
  • Elektronisk nivåkontroll under hela destillationsprocessen
  • Dubbelverkande lågvattenavstängning genom flottörbrytare och termostatisk säkerhetsbrytare
  • Värmeelement och förångare av rostfritt stål
  • Hölje av galvaniserad stålplåt, pulverlackerat
  • Hölje med dubbel vägg
  • Inkluderade alternativ:
    • Med separat vattenförsörjning, för att mata förångaren med förbehandlat vatten
    • Anslutning för slang 1/2 tum.
  • Tekniska egenskaper:
    • Konduktivitetssteg 1: 25° C, 2,2μ S/cm
    • Konduktivitetssteg 2: 25° C, 1,6μ S/cm
    • Produktionseffekt: 6,8 L/min
    • Värmarens effekt max: 11,5 kW
    • Effektförbrukning max: 11,5 kW
    • Kylvattenflöde: 3,3 l/min
    • Maximalt tryck kylvatten: 7 bar
    • Övergripande mått (B x D x H): 700 x 390 x 700 mm
    • Omgivningstemperaturintervall: 10 till 40° C
    • Strömförsörjning: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Strömkontakt: nätsladd utan kontakt (AWG)
  • Specifications
    Konduktivitet Vid 25 °C: 1,6μ S/cm
    Spänning 400 V