Läs mer
Lauda™ Puridest PD 8 G Water Still med EU-kontakt
Produktkod. p-7220010
Inkluderar:
Extern nivåbrytare
Ingen extern nivåbrytare
Produktkod. 16697515
Brand: Lauda™ L003246
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vattendestillation i glas för enkeldestillation (helautomatisk), lämplig för både bänk- och väggmontage
  • Komponenter och material:
    • Destillatuttag genom slanganslutning på höger sida
    • Förångare, kondensorer och bräddavlopp tillverkade av DURAN™ borosilikatglas 3.3
    • Kondensorer med dribblingsskydd
    • Magnetventil för att styra vattentillförseln
    • Kvartsmantlade värmeelement
    • Hölje av galvaniserad stålplåt, pulverlackerat
  • Funktioner
    • Sterilisering av kondensorer med ånga
    • Ekonomisk energiförbrukning genom destillation av uppvärmt kylvatten
    • Vattenbesparing genom automatisk vattenavstängning
    • Synlig destillationsprocess tack vare lätt borttagbar, okrossbar frontskärm som inte ångar upp
    • CO 2-avgasning genom utlopp i kondensor
    • Elektronisk nivåkontroll under hela destillationsprocessen
    • Vattennivåreglering i pannan stänger automatiskt av strömmen vid vattenbrist
    • Elektronisk föroreningsdetektor utför sköljning och rengöring av förångaren genom automatiskt vattenbyte
  • Tekniska egenskaper :
    • Konduktivitetssteg 1: 25° C, 2,2μ S/cm
    • Produktionseffekt: 8 l/min
    • Värmarens maxeffekt: 6 kW
    • Effektförbrukning max: 6 kW
    • Kylvattenflöde: 2,4 L/min
    • Maximalt tryck kylvatten: 7 bar
    • Övergripande mått (B x D x H): 650 x 365 x 390 mm
    • Omgivningstemperaturintervall: 10 till 40° C
    • Strömförsörjning: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Strömkontakt: nätsladd med kontakt (IEC 60309, 5-pol, CEE, röd, 16 A)
Specifikationer
Konduktivitet Vid 25 °C: 2,2μ S/cm
Inkluderar Extern nivåbrytare
Spänning 400 V