Beskrivning
- Anti-kalkmedelspatron behandlar och behandlar hårt vatten
- Activated Carbon Cartridge tar bort partiklar, organiska ämnen och klor
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Accu500 |
| Typ | Patron, aktivt kol |
| Höjd (metrisk) | 254 mm |