Läs mer
Fisherbrand™ Förfiltreringspatron
Produktkod. 15499639 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Typ:
Patron, Anti-skalning Mjukgörande
Patron, aktivt kol
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
15499639 Patron, Anti-skalning Mjukgörande Paket med 12
15489639 Patron, aktivt kol Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499639
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behandlar, mjukar upp, renar och konditionerar kranvatten.. Fisher Scientific™ Förfiltreringspatroner används med Accu500 Ultrapure Vattensystem.
  • Anti-kalkmedelspatron behandlar och behandlar hårt vatten
  • Activated Carbon Cartridge tar bort partiklar, organiska ämnen och klor
Specifikationer
För användning med (utrustning) Accu500
Typ Patron, Anti-skalning Mjukgörande
Höjd (metrisk) 254 mm