Läs mer
Thermo Scientific™ Renat vatten för mikrobiologi
Produktkod. 12756929
Change view
Fyll vikt:
100.0g + 1.5g
Förpackningstyp:
10 siropflaskor med skruvlock i en låda.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Fyll vikt Förpackningstyp Förpackningsstorlek
12756929 100.0g + 1.5g 10 siropflaskor med skruvlock i en låda. Paket med 10
1 options
Produktkod. 12756929 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer BO0209M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    504.41 SEK
    461.96 SEK / Paket med 10
    Save 42.45 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utför provspädning för mikrobiell undersökning eller se till att dina enheter och utrustning är sterila med Purified Water for Microbiology.
Utför provspädning för mikrobiell undersökning eller se till att dina enheter och utrustning är sterila med Thermo Scientific™ Oxoid™ Renat vatten. Flaskorna kommer med skruvlock för enkel användning.
Använd renat vatten som spädnings- och sköljvätska.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös, klar
Innehåll och lagring 2 till 25 °C
Beskrivning Renat vatten för mikrobiologi
Formatera Sirop flaskor
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Renat vatten
Fyll vikt 100.0g + 1.5g
Förpackningstyp 10 siropflaskor med skruvlock i en låda.
Kvantitet 10 X 100mL i 125mL Sirop