Läs mer
Renat vatten, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 12957310 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
HDPE-behållare
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12957310 5 L HDPE-behållare 5 L
1 options
Produktkod. 12957310 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer H2O5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00 SEK
    254.53 SEK / 5 L
    Save 40.47 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kan användas som en matris för en mängd olika lösta ämnen eller som en rengörings-/desinfektionslösning. Reagecon Renat vatten är en högkvalitativ, rent vattenprodukt som presenteras i en bekväm 5L förpackningsstorlek.
  • Uppfyller vattenreferensstandard, vattenreferensmaterial
  • Förpackad i en 5L HDPE-behållare
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
pH 7
CAS 7732-18-5
Färg Klar, färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
CAS Max % 1
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.02
Kvalitet Renad
Odör Luktfritt
Förpackning HDPE-behållare
Ångtryck 2,3 kPa vid 20 °C
Densitet 1
Kvantitet 5 L
Fysisk form Vätska