Läs mer
Labconco™ Purifier™ Klass I säkerhetskapsling
Produktkod. 17860052 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Inkluderar:
Ingen plugg
Med luftflödesmätare
Bredd (metrisk):
90,8 cm
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz
Produktkod. 17860052
Brand: Labconco™ 3980321
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Förse din personal med personal och miljöskydd genom att utrusta ditt labb med Labconco Purifier™ Klass I säkerhetskapsling.
Uppfyll kraven för biosäkerhetsnivå 1, 2 eller 3 inneslutning utan produktskydd, vilket gör dessa till ett ekonomiskt alternativ till klass II biosäkerhetsskåp. Även lämplig för vägning av kemiskt och partikelformigt pulver och andra procedurer som genererar fint damm eller aerosoler. HEPA-filtrerade kapslingar kräver ingen utmatning utifrån.
  • Totalt avgas från 155 till 310cfm, beroende på huvens bredd
  • Sash pivoter 10° , från 9,5 tum. (24 cm) arbetsläge till 20 tum. (50,8 cm) öppning för lastning och underhåll
  • Tyst, variabel hastighet, solid-state intern fläkt bibehåller lämplig lufthastighet
  • Aeroplan med Clean-Sweep™ luftflödesöppningar
  • Valfritt inbyggt Guardian™ Luftflödesövervakning för att uppmärksamma användaren om ansiktshastigheter utanför förinställt intervall (där tillämpligt)
  • Med förreglad UV-skyddsruta
  • Variabel digital timer för UV-lampa
  • Undertrycksdesign säkerställer inneslutning om —en läcka skulle uppstå, systemet fångar den förorenade luften och recirkulerar den genom filtret
  • Klass I-kapslingar har en 15w, 254nm bakteriedödande UV-lampa för användning i samband med ytdesinfektion för att säkerställa dekontaminering av biologiskt farliga partiklar utan tillsyn
  • 0,25 tum (6,4 mm) Sidopaneler och fönsterbåge i härdat glas
  • Bländfri lysrör monterad utanför föroreningsområdet
  • Fläkt- och ljusströmbrytare är frontmonterade för enkel åtkomst
  • Pulverlackerad aluminiumram och bakre kammare i stål och zonperforerad bakre baffel
  • Bakpanelen har två verktygsportar för serviceanslutningar
  • Öppen botten gör att kapslingen kan placeras på befintliga skåp eller tillbehör diskad arbetsyta
För operatörens säkerhet kan UV-lampan inte tändas när lysrör används.
Beställningsinfo
28,75 L x 37 tum. H (73 x 94 cm). 115V 60Hz, 3A.
Certifikat
ETL listad (certifierad enligt UL 3101-1/61010-1 och CAN/CSA C22.2 nr 1010.1).
Uppfyllande
ASHRAE™ 110-1995 överensstämmelsetestad. Biologisk inneslutning verifierad per NSF Standard nummer 49 Personalskyddstest.
Specifikationer
Produkttyp Klass I säkerhetskapsling
Energiförbrukning 102 W
Höjd (engelska) 37,08 tum.
Skärmöppning (metrisk) 23.9 cm
Inkluderar Ingen plugg
Belysning Fluorescerande
Höjd (metrisk) 94.1 cm
Sash öppning (engelska) 30,08 cm
Bredd (engelska) 35,75 tum.
Bredd (metrisk) 90,8 cm
Frekvens 50 Hz
Djup (engelska) 28,64 tum.
Djup (metriskt) 72.74 cm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Amperage 2 A