Läs mer
Purin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15453669
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453669 1 g 1g
15463669 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453669 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60999.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 120-73-0 | Molekylformel: C5H4N4 | Molekylvikt: 120,115 g/mol
Purin är en nukleotidbas för proteomikforskning. Det är också en betydande komponent i många biomolekyler såsom adenintrifosfat, guanintrifosfat, cyklisk adenosinmonofosfat, nikotinamid, adenin, dinukleotid och koenzym. Dessutom är det användbart inom medicinsk kemi som byggsten.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Purin är en nukleotidbas för proteomikforskning. Det är också en betydande komponent i många biomolekyler såsom adenintrifosfat, guanintrifosfat, cyklisk adenosinmonofosfat, nikotinamid, adenin, dinukleotid och koenzym. Dessutom är det användbart inom medicinsk kemi som byggsten.
Löslighet
Löslig i vatten.
Anteckningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-73-0
Molekylformel C5H4N4
Molekylvikt (g/mol) 120.115
MDL-nummer MFCD00079221
InChI-nyckel KDCGOANMDULRCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym purine, 9h-purine, 1h-purine, isopurine, beta-purine, 7h-imidazo 4,5-d pyrimidine, imidazo 4,5-d pyrimidine, 3,5,7-triazaindole, 9h-purine van, 3h-purine
PubChem CID 1044
ChEBI CHEBI:17258
IUPAC-namn 7H-purin
LEDER C1=C2C(=NC=N1)N=CN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Purine
Smältpunkt 215 °C till 217 °C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 3200
Merck Index 14,7942
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 120.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.