Beskrivning
Mät nukleosidfosforylasaktivitet i cell-/vävnadsextrakt med purinnukleosidfosforylasaktivitetstest AB204706. Känslighet = 0,005 μU. Citerad i 1 publikation. Användning med mikroplattläsare.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 tester |
| Regulatorisk status | RUO |