Läs mer
Purin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Purine |
| CAS | 120-73-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5H4N4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3,5,7-Triazaindole, 3H-Imidazo[4,5-d]pyrimidine, 6H-Imidazo[4,5-d]pyrimidine, 7H-Purine, Isopurine, NSC 753, β-Purine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4/c1-4-5(8-2-6-1)9-3-7-4/h1-3H,(H,6,7,8,9) |
| LEDER | C1=C2C(=NC=N1)NC=N2 |
| IUPAC-namn | 7H-purin |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.11 |
| Visa mer |